Learn More
Erlab Doppelwägestation
Artikelnummer. 31793923 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Solis
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31793923 Solis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31793923 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORT000881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2555.00 €
    2382.00 € / 1 Stück
    Sparen 173.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Wiegeplattform bietet eine stabile und präzise Oberfläche, auf der Messgeräte platziert werden können, wodurch geeignete Bedingungen für Wiegevorgänge gewährleistet sind.
  • Laborarbeitsflächen und Wiegeflächen: Erlab Arbeitsflächen sind so konzipiert, dass sie eine langlebige, chemisch resistente und leicht zu reinigende Arbeitsfläche für kanallose Gehäuse, Filterschränke und Laborbänke bieten. Jede Oberfläche ist exakt auf die entsprechende Erlab Ausrüstung zugeschnitten.
  • Für den Laboreinsatz ausgewählte Materialien
    • Hochwiderstandsmaterialien, die für den täglichen Kontakt mit Laborchemikalien geeignet sind
    • Glatte, nicht poröse Oberfläche, die schnell und einfach zu dekontaminieren ist
    • Widerstandsfähig gegen Kratzer, Aufprall und routinemäßige Reinigungsmittel
    • Edelstahlversionen sind für Anwendungen erhältlich, die maximale chemische und biologische Resistenz erfordern
    • Segmentierte und wiegende Versionen sind für spezifische Handhabungsanforderungen erhältlich
  • Für sicheres Handling ausgelegt: Die Arbeitsplattengeometrie trägt zur Eindämmungsleistung des Gehäuses bei, indem sie den korrekten Luftstrom an der Arbeitsfläche aufrechterhält. Segmentierte Versionen ermöglichen eine einfache Entfernung zur Reinigung oder zum Durchführen von Geräten, während Wiegeflächen eine stabile, vibrationsgedämpfte Unterstützung für präzise Waage bieten.
  • Hauptvorteile:
    • Chemisch resistente, leicht zu reinigende Arbeitsfläche.
    • Genaue Passung mit der entsprechenden Erlab Ausrüstung.
    • Lange Lebensdauer bei intensiver Labornutzung.
    • Optionen für Wiegen und segmentierte Konfigurationen sind verfügbar.
    • Trägt zur korrekten Luftstrom- und Eindämmungsleistung bei.
Spezifikation
Produkttyp Wiegestation
Zur Verwendung mit (Geräte) Solis