Learn More
Kartell™ DOUCHE CANS, 2000 ML
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Kartell™ Spülbecher ist ein Werkzeug zum Spülen mit einem flachen Rücken und einem Aufhänger.
- Mit flachem Rücken
- Mit Aufhänger
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Spülbecher oder Spüler |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Polypropylen |
| Form | Zylindrisch |
| Typ | Douche Can |
| Durchmesser (metrisch) | 9.9 mm |