Learn More
Kartell™ DOUCHE CANS, 2000 ML
Artikelnummer. p-8504040
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10396251
Marke: Kartell™ 0058900
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Kartell™ Spülbecher ist ein Werkzeug zum Spülen mit einem flachen Rücken und einem Aufhänger.
  • Mit flachem Rücken
  • Mit Aufhänger
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Spülbecher oder Spüler
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Polypropylen
Form Zylindrisch
Typ Douche Can
Durchmesser (metrisch) 9.9 mm