Learn More
Gilac™ Teigbehälter
Artikelnummer. 17998391
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
9 l
14 l
15 l
23 l
Farbe:
Blau
Durchscheinend
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Abmessungen (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
600 x 400 x 130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17998391 14 l Gelb 600 x 400 x 76 mm 1 Stück
17988491 9 l Weiß 600 x 400 x 55 mm 1 Stück
17958491 14 l Blau 600 x 400 x 76 mm 1 Stück
17928401 14 l Rot 600 x 400 x 76 mm 1 Stück
17958401 14 l Weiß 600 x 400 x 76 mm 1 Stück
17938561 15 l Blau 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17928611 15 l Grün 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17938811 15 l Grau 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17978611 15 l Rot 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17938611 15 l Gelb 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17948401 15 l Weiß 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17928561 15 l Durchscheinend 600 x 400 x 90 mm 1 Stück
17958701 23 l Weiß 600 x 400 x 130 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17998391 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.93 €
    15.15 € / 1 Stück
    Sparen 7.78 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Teigbehälter eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Teig, Gebäck und Schokoladenformen und verfügt über abgerundete Ecken und einen abgerundeten Boden für eine einfache Reinigung.
  • Teigbehälter 600 x 400 mm, ideal zur Aufbewahrung von Teig, Gebäck, Pralinenformen usw.
  • Stapelbar mit und ohne Deckel, maximale Stapelhöhe.
  • Innovatives Design für noch mehr Komfort:
    • Abgerundete Ecken und Unterseite für einfache Reinigung.
    • Vertikale Seiten ohne Innenrand verhindern, dass der Teig abdrückt.
    • Die gesamte Oberfläche des Behälters ist nutzbar.
    • Durch den völlig flachen Boden löst sich der Teig leicht, es geht nichts verloren und es bleiben keine Essensreste zurück.
    • Optimierte Seitenverstärkungen ermöglichen die individuelle Gestaltung der Container mit Ihrem Logo.
    • Abgerundete Außenecken gewährleisten eine beschädigungsfreie Arbeitsumgebung.
  • Der durchscheinende Behälter erleichtert die Kontrolle des Inhalts.
    • Ermöglicht es Ihnen, den Teig beim Aufgehen zu beobachten, ohne den Behälter anheben zu müssen.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material Polyethylen
Farbe Gelb
Abmessungen (L x B x H) 600 x 400 x 76 mm
Volumen (angloamerikanisch) 3,7 gal.
Volumen (metrisch) 14 l