Learn More
Gilac™ Teigbehälter, GN 1/1
Artikelnummer. 17908921
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17908921 12 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17908921 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.63 €
    13.65 € / 1 Stück
    Sparen 6.98 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Teigbehälter GN 1/1 hat kompakte Abmessungen und ist ideal für Gastronorm-Möbel und Pfannenkühler.
  • Teigbehälter mit GN 1/1 Größe.
  • Kompakte Abmessungen, ideal für Gastronorm-Möbel und Pfannenkühler.
  • Für Caterer und Gastronomen: Lagerkiste für Rohstoffe.
  • Stapelbar ohne Deckel.
    • Lässt sich bis zu einer beträchtlichen Höhe stapeln.
  • Leicht zu reinigender, flacher Boden.
Spezifikation
Produkttyp Teigbehälter
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 530 x 325 x 90 mm
Größe GN 1/1
Volumen (angloamerikanisch) 3,2 gal.
Volumen (metrisch) 12 l