Learn More
Witeg™ Dounce-Gewebehomogenisator
Artikelnummer. 10254581
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10254581 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10254581 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 5 553 722
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 €
    124.62 € / 1 Stück
    Sparen 218.38 €
    63% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für maximale Nuklein- und Mitochondrienausbeute mit homogenen Proben.
  • Aus Borosilikatglas
  • Mit zwei Pistillen für die Vor- und Endzubereitung
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit
  • Sehr geringe Heizeffekte und damit hohe Erträge
  • Enthält Satz mit zwei Pistillen, Stempel A breit 0.1 bis 0.15 mm, Stempel B schmal 0.03 bis 0.08 mm
  • Reservoir 15 x 94 mm
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Abmessungen (L x B) Reservoir: 15 x 94 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ergeben Nuklein und Mitochondrien
Enthält Zwei Stößel, Stempel A und Stempel B
Produkttyp Dounce-Gewebehomogenisator