Learn More
Liveo™ Dow Corning™ Pharma-50 Schläuche
Artikelnummer. 15427833
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,13 in.
3/8 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
5/8 in.
Dicke (angloamerikanisch):
0.0625 Zoll
0,125 in.
Packungsgröße:
1 Stück
50 Fuß
Artikelnummer. 15427833
Marke: Liveo™ 9610500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transluzenter, pharmazeutischer Silikonschlauch für die Verarbeitung hochreiner Flüssigkeiten.
Entwickelt für Anwendungen, die den Transfer von hochreinen Flüssigkeiten erfordern, bei denen Kontamination ein Problem darstellt, insbesondere bei pharmazeutischen und biotechnologischen Herstellungsprozessen. Hergestellt aus reißfestem, platinvernetztem Silastic™ Elastomer.
  • Hydrophobe Oberfläche
  • Äußerst flexibel und widerstandsfähig
  • Wenig extrahierbare Stoffe; kein vermittelnder Geschmack oder Geruch
  • Enthält keine organischen Weichmacher, Phthalate, Latexadditive, Peroxid-Nebenprodukte, Chlorphenyle oder PCBs
  • Stabil über einen großen Temperaturbereich
  • Sterilisieren durch Autoklav, EtO oder Gammastrahlung
  • Härtegrad: Shore A, 50
Nicht zur Verwendung im Krankenhaus oder in der Patientenpflege oder zur Verwendung als Implantat vorgesehen.
Bestellinformation
Versiegelt in doppelt verpackten Polyethylen-Beuteln in Packungen von 50 ft. (15.2 m) Längen.
Compliance
Exceeds USP Class VI Plastic Test requirements and meets EP monograph Silicone Elastomer for Closures and Tubing. Manufactured according to Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs at an FDA-registered, ISO 9002-certified healthcare facility.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Übertrifft die Anforderungen der USP-Kunststofftests der Klasse VI und erfüllt die Anforderungen des EP-Monographs für “Silikonelastomere für Verschlüsse und Schläuche”. Hergestellt gemäß den GMP-Vorschriften für pharmazeutische Massenchemikalien in einer von der FDA zugelassenen, ISO 9002-zertifizierten Gesundheitseinrichtung.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Material Silikon (platingehärtet)
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Dicke (angloamerikanisch) 0.0625 Zoll
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer hochreiner Flüssigkeiten
Maximaler Druck 21 psi