Learn More
Liveo™ Dow Corning™ Pharma-50 Schläuche
Beschreibung
Entwickelt für Anwendungen, die den Transfer von hochreinen Flüssigkeiten erfordern, bei denen Kontamination ein Problem darstellt, insbesondere bei pharmazeutischen und biotechnologischen Herstellungsprozessen. Hergestellt aus reißfestem, platinvernetztem Silastic™ Elastomer.
- Hydrophobe Oberfläche
- Äußerst flexibel und widerstandsfähig
- Wenig extrahierbare Stoffe; kein vermittelnder Geschmack oder Geruch
- Enthält keine organischen Weichmacher, Phthalate, Latexadditive, Peroxid-Nebenprodukte, Chlorphenyle oder PCBs
- Stabil über einen großen Temperaturbereich
- Sterilisieren durch Autoklav, EtO oder Gammastrahlung
- Härtegrad: Shore A, 50
Nicht zur Verwendung im Krankenhaus oder in der Patientenpflege oder zur Verwendung als Implantat vorgesehen.
Bestellinformation
Versiegelt in doppelt verpackten Polyethylen-Beuteln in Packungen von 50 ft. (15.2 m) Längen.
Compliance
Exceeds USP Class VI Plastic Test requirements and meets EP monograph Silicone Elastomer for Closures and Tubing. Manufactured according to Bulk Pharmaceutical Chemicals GMPs at an FDA-registered, ISO 9002-certified healthcare facility.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Übertrifft die Anforderungen der USP-Kunststofftests der Klasse VI und erfüllt die Anforderungen des EP-Monographs für “Silikonelastomere für Verschlüsse und Schläuche”. Hergestellt gemäß den GMP-Vorschriften für pharmazeutische Massenchemikalien in einer von der FDA zugelassenen, ISO 9002-zertifizierten Gesundheitseinrichtung. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,13 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.2 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0625 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |