Learn More
Cole-Parmer™ Dow Corning™ Pharma65 -Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3.0 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Platingehärtete Silikonschläuche (65 Durometer).
- Sehr geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen.
- Enthält keine Phthalate, Weichmacher, Latex oder andere organische Zusatzstoffe.
- Bleibt flexibel und widerstandsfähig für eine lange Lebensdauer.
- Dow Corning behält die vollständige Rückverfolgbarkeit von Silika bis Silikonschläuche bei.
- Elastomer übertrifft die Testrichtlinien für Kunststoffe der USP-Klasse VI.
- Die Schläuche sind FDA-konform und erfüllen die Anforderungen der 3A Sanitärstandards und des Europäischen Arzneibuchs (EP).
- Hergestellt gemäß der Bulk Pharmaceutical (BP) und aktuellen GMP-Prinzipien.
- Temperaturbereich: -60 bis +460 °F (-51 bis +232 °C).
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Non-DEHP;3 A;USP;NSF-51;Europäisches Arzneibuch;Non-Phthalat;NSF-61;ADCF;FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.0 mm |
| Material | PharmaPure |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2 m |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -60 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
| Verpackungsmenge | 50 ft./Pk. |
| Mehr anzeigen |