Learn More
Cole-Parmer™ PHARMA SCHLAUCH 3,2MM-6,4MM
Artikelnummer. 11789669
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11789669
Marke: Cole-Parmer™ 9610900
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 3,2 mm
Material PharmaPure
Außendurchmesser (metrisch) 6,4 mm
Gesamtlänge (metrisch) 1500 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische, biotechnologische und ultrareine Flüssigkeitsverarbeitung.
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 249 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 237 °C