Learn More
Dowex™ 1 x 8 bis 100, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10469900 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10469900 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10276350 500 g Kunststoffflasche -
13408468 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10469900
Marke: Thermo Scientific Acros 202991000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
DOWEX 1X8, C29H34CLN, CAS-Nummer 12627-85-9, DOWEX 1x8 50-100 cl, DOWEX 1x2 50-100 cl, 500 g, weiß, 01.511; 04,267; 06.302; 07.182; 08.263, BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M, 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid, MFCD00132718, 432.048, Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Specifica
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X8
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Partikelgröße 15 % max. (on 35 mesh, cumulative) 15 % max. (through 80 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Wasserrückhaltevermögen Cl form: 43 to 48%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Weiß
Menge 100 g
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.