Learn More
Dowex™ 1 x 8 bis 200, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10790901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 KG
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10790901 500 g 500 Gramm
10276400 100 g 100 Gramm
15110957 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10790901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 203005000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12627-85-9 | C29H34ClN | 432.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kationenaustauscher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12627-85-9
Summenformel C29H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 432.05
MDL-Nummer MFCD00132718
InChI-Schlüssel BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dowex 1x2 50-100 cl, dowex 1x8 50-100 cl
PubChem CID 16212807
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 1X8
Physikalische Form Perlen
Partikelgröße 15% Max. (on 60 mesh, cumulative) 15 % Max. (through 170 mesh)
Verpackung Kunststoffflasche
Volumen Gesamtkapazität wet volume capacity, Cl form (meq/mL):> 1.2
Wasserrückhaltevermögen Cl form: 39 to 45%
Fieser 01,511; 04,267; 06,302; 07,182; 08,263
Farbe Braun bis weiß
Menge 500 g
IUPAC-Name 1,4-bis(Ethenyl)benzol;(4-Ethenylphenyl)-Trimethylazanium;Styrol;Chlorid