Learn More
Dowex Marathon C, H+-Form
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
2500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist für die Entsalzung mit HCl oder H2SO4 als Regeneriermittel im Gleich- oder Gegenstrombetrieb ausgelegt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es ist für die Entsalzung mit HCl oder H2SO4 als Regeneriermittel im Gleich- oder Gegenstrombetrieb ausgelegt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dowex Marathon C |
| Namenshinweis | H+ form |
| CAS | 150604-77-6 |
| MDL-Nummer | MFCD00212649 |
| Dichte | 1.2 |
| Menge | 250 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |