Learn More
Doxapram, TRC
Artikelnummer. 30380459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380459 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5525055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxapram
CAS 309-29-5
Summenformel C24H30N2O2
Menge 5 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-, 2-Pyrrolidinone, 1-ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl- (7CI,8CI), 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, 1-Ethyl-4-(2-morpholinoethyl)-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone, Doxapram
InChI-Formel InChI=1S/C24H30N2O2/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3
SMILES CCN1CC(CCN2CCOCC2)C(C1=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Molekulargewicht (g/mol) 378.51
Formelmasse 378.2307