Learn More
Doxazosinmesilat EP Verunreinigung C (Doxazosin USP Verwandte Verbindung F), Mikromol™
Artikelnummer. 30052041
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052041 25 mg 25 Milligramm
30049162 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052041 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0386.060025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Doxazosinmesilat EP Verunreinigung C (Doxazosin USP Verwandte Verbindung F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
CAS 617677-53-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H22 N2 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Doxazosin Mesilate Imp. C (EP), Doxazosin USP Related Compound F, Doxazosin USP RC F, 1,4-Bis(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylcarbonyl)piperazine, Doxazosin Related Compound F, Doxazosin Mesilate Impurity C, Doxazosin Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
SMILES O=C(C1COc2ccccc2O1)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
IUPAC-Name [4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-3-carbonyl)piperazin-1-yl]-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-3-yl)methanon
Molekulargewicht (g/mol) 410.42
Menge 25 mg
Formelmasse 410.1478 g/mol