missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Doxazosinmesilat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxazosin mesilate |
| CAS | 77883-43-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Doxazosin mesilate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C23 H25 N5 O5 . C H4 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Doxazosin Mesilate, Methanone, [4-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl](2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-, methanesulfonate (1:1), Piperazine, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)carbonyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 1,4-Benzodioxin, piperazine deriv., Alfadil, Cardenalin, Cardran, Cardular, Cardura, Cardura (pharmaceutical), Carduran, Diblocin, Doxazosin mesylate, Doxazosin monomethanesulfonate, Normothen, Supressin, UK 33274-27, doxazolazine mesylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4.CS(=O)(=O)O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?