Learn More
Doxepin-d3 HCl (N-Methyl-d3) (cis/trans-Gemisch), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans) |
| CAS | 347840-07-7 |
| Summenformel | C19 2H3 H18 N O . Cl H |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6 H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12 H,7,13-14H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 3-(6H-Benzo[c][1]benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 318.86 |
| Formelmasse | 318,1578 g/mol |
| Mehr anzeigen |