Learn More
Doxepin-d3 Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135231 1 mg 1 Milligramm
30137690 25 mg 25 Milligramm
17909309 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30135231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5500021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 347840-07-7
Summenformel C19 2H3 H18 N O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 318.86
Synonym Doxepin-D3 Hydrochloride (cis/trans), 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-N-(methyl-d3)-1-propanamine hydrochloride
IUPAC-Name 3-(6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-yliden)-N-methyl-N-(Trideuteriomethyl)Propan-1-amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxepin-d3 Hydrochloride (cis/trans)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/i1D3;
Formelmasse 318.1578