Learn More
Doxepin N-Oxid, TRC
Artikelnummer. 30138421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138421 50 mg 50 Milligramm
30132611 100 mg 100 Milligramm
30007284 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138421 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD55001050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22684-91-9
Summenformel C19H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 295.38
Synonym 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
IUPAC-Name 3-(6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-yliden)-N,N-Dimethylpropan-1-aminoxid
SMILES O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxepin N-Oxide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Formelmasse 295.1572