Learn More
Doxercalciferol-d3, MedChemExpress
Beschreibung
Doxercalciferol-D3 is the deuterated form of Doxercalciferol, which is a Vitamin D2 analog that acts as a vitamin D receptor activator (VDRA).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxercalciferol-d3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Physikalische Form | Solid |
| Summenformel | C28H41D3O2 |
| Farbe | White |
| SMILES | O[C@@H](C[C@H](O)C1)C(/C1=C([2H])\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)/C=C/[C@H](C)C(C)C)CC3)=C([2H])\[2H] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 415.67 |
| Menge | 1 mg |
| Formelmasse | 415.67 |
| Reinheit (%) | 96.39% |
| Mehr anzeigen |