Learn More
Doxofyllin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Doxofylline |
| CAS | 69975-86-6 |
| Summenformel | C11 H14 N4 O4 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Doxofylline, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)15(6-12-9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC3OCCO3)c2C1=O |
| IUPAC-Name | 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-Dimethylpurin-2,6-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.25 |
| Formelmasse | 266.1015 |