Learn More
Doxorubicin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17600887 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17600887 5 mg 5 Milligramm
17690877 1 mg 1 Milligramm
17610887 10 mg 10 Milligramm
17620887 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17600887 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215910105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.01 €
    164.85 € / 5 Milligramm
    Sparen 16.16 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 25316-40-9
Summenformel C27H30ClNO11
Molekulargewicht (g/mol) 579.98
MDL-Nummer MFCD00077757,MFCD00077757,MFCD00941448
InChI-Schlüssel MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Synonym doxorubicin hydrochloride, adriamycin, doxorubicin hcl, adriacin, adriblastina, rubex, adriamycin hydrochloride, adriblastin, adriamycin pfs
PubChem CID 129626538
IUPAC-Name Hydrogen (8S,10S)-10-[(4-amin-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracen-5,12-dion-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C3=C(C[C@](O)(C[C@@H]3OC3CC(N)C(O)C(C)O3)C(=O)CO)C(O)=C1C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxorubicin hydrochloride
Menge 5 mg
Formelmasse 579.99
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxorubicin Hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Doxorubicin Hydrochloride