Learn More
Doxorubicinol (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30008202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008202 25 mg 25 Milligramm
30005437 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008202 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD55802525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54193-28-1
Summenformel C27 H31 N O11
Molekulargewicht (g/mol) 545.54
Synonym 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-(1,2-dihydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, [8S-[8α,8(R*),10α]]-, (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-8-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 13-Dihydrodoxorubicin, Adriamycinol, Antibiotic 27706RP, Doxorubicinol, RP 27706
IUPAC-Name (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-9-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-6,9,11-Trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)[C@@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxorubicinol
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H31NO11/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34/h3-5,10,13,15-17,22,29-31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3/t10-,13-,15-,16-,17-,22+,27-/m0/s1
Formelmasse 545.1897