Learn More
Thermo Scientific Chemicals Doxycyclin-Hyclat, 98 %
Artikelnummer. 15510554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15510554 25 g 25 Gramm
15500554 5 g 5 Gramm
15520554 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15510554 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 446060250
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doxycyclinhyclat, Doryx, CAS-Nr. 24390-14-5, ist die Hyclat-Salzform des Breitband-Antibiotikums, das als Doxycyclin bekannt ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Doxycyclinhyclat ist ein bakteriostatisches Breitbrand-Antibiotikum der Tetracyclin-Klasse
  • Doxycyclin hemmt das Bakterienwachstum, indem es die Bildung von Polypeptiden durch Inhibition von mindestens einer ribosomalen Untereinheit verhindert
  • Bekannt für die reversible Bindung an die ribosomale 30S-Untereinheit und die Hemmung der Bildung des Aminoacyl-tRNA/mRNA-Ribosomkomplexes
  • Hemmt die Matrixmetalloproteinasen in vielen Mikroorganismen
Anwendungen
  • Wirksam gegen Bakterien, die die Lyme-Borreliose verursachen, sowie gegen Chlamydien, Rickettsien und Mykoplasma; geeignet für Antibiotikaresistenztests und die Untersuchung zellulärer Mechanismen
  • Nur zur Verwendung in Laboren vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24390-14-5
Summenformel 0·5 C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 512.94
InChI-Schlüssel ISZOFWGVNMFENH-YDLUHMIOSA-N
Synonym doryx, doxycycline hyclate, doxycycline, hydrochloride, hemiethanolate, hemihydrate;
PubChem CID 131676157
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(Dimethylamin)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracen-2-carboxamid;Ethanol;Dihydrat;Hydrochlorid
SMILES CCO.CCO.CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Doxycycline hyclate
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Merck Index 15,3488
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 512.94
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Doxycycline hyclate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.