Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Product Code. 11460892 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
Product Code. 11460892
Brand: MP Biomedicals 0219504401
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 10592-13-9
Summenformel C22H25ClN2O8
Molekulargewicht (g/mol) 480.90
MDL-Nummer MFCD03427564
InChI-Schlüssel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
Synonym Biocamycin, Tetradox
PubChem CID 54706018
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material Doxycyclin-Hydrochlorid
Typ Doxycyclin-Hydrochlorid
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 1 g
IUPAC-Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid
Formelmasse 480.9
compliance-icons
Product Identifier
  • Doxycycline Hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302 + H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.