Learn More
Doxycyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Product Code. 11420455 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11420455 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11420455 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219504410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Biologisch aktiver als das entsprechende 6b-Epimer-Hydrochlorid. Doxycyclin-Hydrochlorid, MP Biomedicals, ist ein Breitbandantibiotikum, das gegen grampositive und gramnegative Bakterien wirksam ist. Es ist ein Derivat von Oxytetracyclin, das verwendet wi
Doxycyclin-Hydrochlorid ist ein synthetisches Oxytetracyclinderivat und gehört zur Gruppe der Tetracyclin-Antibiotika. Es zeigt antiprotozoale Eigenschaften und ist ein potenter Inhibitor von MMPs (Matrix Metallo-proteinasen), wie Typ-1-Kollagenase. Es wird zur Behandlung einer Vielzahl von Infektionen und für andere biomedizinische Anwendungen verwendet.
  • Behandelt chronische Prostatitis, Sinusitis, Entzündungskrankheiten im Becken, Akne, Rosazea und Infektionen mit Rickettsien
  • Hemmt die entzündliche Reaktion der Lyme-Krankheit
  • Zur Prophylaxe von Anthrax (verursacht durch Bacillus anthracis)
  • Wirksam gegen Yersinia pestis
  • Hemmt die Kollagensynthese
  • Wird in Studien zur Wundheilung und zur Gewebeumbildung verwendet
  • Eliminiert Borrelia burgdorferi und Anaplasma phagocytophilum in Nagetier-Käfigen
  • Eliminiert die Zecke Ixodes Scapularis
Specifications
Physikalische Form Pulver
CAS 10592-13-9
Konzentration Arbeitskonzentration: Es wird typischerweise bei einer Konzentration von 20 μG/ml verwendet und ist etwa 5 Tage lang bei 37 °C stabil im Medium.
Menge 10 g
Summenformel C22H25ClN2O8
MDL-Nummer MFCD03427564
Synonym Biocamycin, Doxigalumicina, Doxycyclin-Hyclat, Doxy-II, Midoxin, Novadox, Retens, Tetradox, Vibradox, Hydramycin, 2-Naphthacenecarboxamid, 4-(dimethylamino)-1,4,4A,5,5A,6,11,12A-octahydro-3,5,10,12,12A-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, Hydrochlorid
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (10 mg/ml, klare, gelbliche bis gelblich-grüne Lösung) und DMSO (50 mg/ml).
InChI-Schlüssel VLUQVUWDECWBTL-UQVCFKGQSA-N
SMILES [Cl-].C[C@@H]1[C@H]2[C@H](O)[C@H]3[C@H]([NH+](C)C)C(=O)\C(=C(/N)O)C(=O)[C@@]3(O)C(=O)C2=C(O)C2=C(O)C=CC=C12
IUPAC-Name [(1S,4aR,11R,11aR,12S,12aR)-3-carbamoyl-4,4a,6,7,12-Pentahydroxy-11-methyl-2,5-dioxo-11,11a,12,12a-tetrahydro-1H-tetracen-1-yl]-Dimethylazanium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 480.90
PubChem CID 54706018
Formelmasse 480.9
Güte Not Available
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Doxycycline Hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302+H312-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.