missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™

Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63805.06


Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15435979

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.70 €
    75.65 € / 5 Gramm
    Sparen 8.05 €
    9% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

General Description
• Doxycycline monohydrate is a semi-synthetic tetracycline antibiotic with broad-spectrum activity
• It is a tetracycline with the 5beta-hydrogen group replaced by a hydroxy group
• Doxycycline monohydrate acts by binding the 30S ribosomal subunit and preventing polypeptide formation
• Doxycycline monohydrate may also act on the 50S ribosomal subunit, is a known inhibitor of collagenases, and has anti-inflammatory properties
Application
• Doxycycline can be used for study of cancers, infections, and antibiotic resistance in laboratory settings
• Doxycycline can be used experimentally to control TET genes and induce expression of genes of interest in vivo and in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

17086-28-1
462.455
FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate
C22H26N2O9
MFCD02682958
54684461
CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O

Spezifikation

Doxycycline monohydrate
Yellow
C22H26N2O9
14,3440
FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate
54684461
17086-28-1
5g
MFCD02682958
Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide.
CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
462.455
462.46 (444.44 Anhydrous)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4

Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.