Learn More
Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™
Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.
75.65 € - 309.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 17086-28-1 |
|---|---|
| Summenformel | C22H26N2O9 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 462.455 |
| MDL-Nummer | MFCD02682958 |
| InChI-Schlüssel | FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N |
| PubChem CID | 54684461 |
| IUPAC-Name | (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| SMILES | CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15435979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.06 |
5g |
83.70 € 75.65 € / 5 Gramm Sparen 8.05 € 9% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15445979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63805.14 |
25g |
309.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 17086-28-1 | |
| 462.455 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate |
| C22H26N2O9 | |
| MFCD02682958 | |
| 54684461 | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O |
Spezifikation
| Doxycycline monohydrate | |
| Yellow | |
| MFCD02682958 | |
| Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide. | |
| CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O | |
| 462.455 | |
| 462.46 (444.44 Anhydrous) |
| 17086-28-1 | |
| C22H26N2O9 | |
| 14,3440 | |
| FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate | |
| 54684461 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.