Learn More
Doxycycline monohydrate, Thermo Scientific™
Doxycycline monohydrate, CAS # 17086-28-1, is the hydrated form of the tetracycline class antibiotic doxycycline.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63805.14
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445979
  • 309.00 € / 25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Doxycycline monohydrate is a semi-synthetic tetracycline antibiotic with broad-spectrum activity
• It is a tetracycline with the 5beta-hydrogen group replaced by a hydroxy group
• Doxycycline monohydrate acts by binding the 30S ribosomal subunit and preventing polypeptide formation
• Doxycycline monohydrate may also act on the 50S ribosomal subunit, is a known inhibitor of collagenases, and has anti-inflammatory properties
Application
• Doxycycline can be used for study of cancers, infections, and antibiotic resistance in laboratory settings
• Doxycycline can be used experimentally to control TET genes and induce expression of genes of interest in vivo and in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17086-28-1
462.455
FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate
C22H26N2O9
MFCD02682958
54684461
CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
Spezifikation
Doxycycline monohydrate
Yellow
C22H26N2O9
14,3440
FZKWRPSUNUOXKJ-CVHRZJFOSA-N
(4S,4aR,5S,5aR,6R,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5,5a,6-tetrahydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrate
54684461
17086-28-1
25g
MFCD02682958
Soluble in ethanol or methanol; Sparingly soluble in water;Soluble in dilute acids,alkali hydroxides and dimethyl sulfoxide.
CC1C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.O
462.455
462.46 (444.44 Anhydrous)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation