Learn More
DuraLab DP-3002 Präzisionswaage für Fortgeschrittene
Artikelnummer. 30280284
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
30280284 3 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280284 Lieferant DuraLab Lieferanten-Nr. DRL0049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 €
    129.96 € / 1 Stück
    Sparen 11.04 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzise Messungen bis zu 3000 g mit einer Ablesbarkeit von 0,01 g und ist somit ideal für Forschungs-, Industrie- und Bildungslabore geeignet.
  • Erzielen Sie konsistente Ergebnisse mit der DP-3002 Präzisionswaage, die für zuverlässige Leistung in Labor-, Industrie- und Bildungsumgebungen entwickelt wurde.
  • Wirtschaftliche und dennoch umfassende Lösung für präzises Wiegen
  • 3000 g Kapazität mit 0,01 g Ablesbarkeit für präzise und konsistente Messungen
  • Verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit des Betriebs über alle Anwendungen hinweg:
    • Forschungslabore – Ideal zum präzisen Wiegen von Chemikalien, Verbindungen und Proben
    • Industrielabore – Geeignet für Qualitätskontrolle und Produktionsprozesse, die genaue Messungen erfordern
    • Pädagogische Labore – Zuverlässig und benutzerfreundlich für Lehre und Forschung
  • Hochpräzise Wägezelle
  • Vollkunststoffgehäuse
  • Wanne aus Edelstahl
  • Gut lesbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Überlastanzeige
  • Netzbetrieb mit mitgeliefertem Adapter (Akkubetrieb folgt in Kürze!)
  • Batterieschalter zum Verriegeln/Entriegeln
  • Höhenverstellbare Füße
  • Volllast-Tarierung
  • Einfaches 5-Tasten-Menü für einfache Bedienung
  • Externe Kalibrierung
  • OIML-Kalibriergewichte sind separat erhältlich
  • Stückzählfunktion
  • Empfohlen DuraLab Gewicht OIML M1 2000 g (DRL0055) zur Kalibrierung dieser Waage
Spezifikation
Fassungsvermögen 3 kg
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0.01 g
Modell DP-3002
Typ Präzisionswaage