missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ DP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2685)

Beschreibung
DP1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
DP family contains at least two members, DP1 and 2. Structurally, DP1 and 2 are relatively conserved, yet their expression appears to be tissue specific. E2F 1, a functional target for the tumor suppressor protein Rb, heterodimerizes with DP1 and forms an active E2F transcriptional complex. The interaction between members of the E2F and the DP families is mediated, in part, by a leucine repeat which is weakly conserved between the two families.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DP1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB2685 |
| Konzentration | 0.353 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | TFDP1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q08639, Q14186 |
| Gen-Alias | AS1; ASRT1; cell cycle regulatory transcription factor DP1; DILC; down-regulated in liver cancer stem cells; DP; DP1; Dp-1; DRTF1; DRTF1-polypeptide 1; E2F dimerization partner 1; E2F-related transcription factor; MGC49004; OTTHUMP00000018767; Tfdp1; transcription factor Dp 1; transcription factor Dp-1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?