missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPBQ, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462648
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16462648 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462648 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYU00441

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DPBQ activates p53 and triggers apoptosis in a polyploid-specific manner, but does not inhibit topoisomerase or bind DNA. DPBQ elicits expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.

DPBQ activates p53 and triggers apoptosis in a polyploid-specific manner, but does not inhibit topoisomerase or bind DNA. DPBQ elicits expression and phosphorylation of p53 and this effect is specific to tetraploid cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DPBQ
CAS 7029-89-2
Farbe Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H14N2O2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2.94 mg/mL (8.11 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C12)C3=C(N=C(C4=CC=CC=C4)C(C5=CC=CC=C5)=N3)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 362.38
Formelmasse 362.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.