Learn More
Tocris Bioscience™ DPCPX
Artikelnummer. 30001089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001089 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001089 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0439/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 €
    277.20 € / 100 Milligramm
    Sparen 16.80 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective A1 antagonist
Potent and selective A1 adenosine receptor antagonist, both in vitro and in vivo. Ki values are 3.9, 130, 50 and 4000 nM for human A1, A2A, A2B and A3 receptors respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DPCPX
CAS 102146-07-6
Menge 100 mg
Summenformel C16H24N4O2
Formelmasse 304.39
Reinheit >99%
Molekulargewicht 304.39