Learn More
Lovibond™ DPD 1-Pufferlösung
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
Beschreibung
Zur photometrischen Bestimmung von freiem/Gesamtchlor in Wassertests.Lovibond™ Tintometer™ DPD 1 Pufferlösung ist ein umweltfreundliches Reagenz, das in einer farbcodierten blauen Tropfflasche für eine präzise Flüssigkeitsdosierung verpackt ist.
- Farbcodierte Flasche zur schnellen visuellen Reagenzien-Identifizierung
- Die praktische Tropfflasche ermöglicht präzises Dosieren von Flüssigreagenzien.
- Umweltfreundliche Rezeptur, ohne Borsäure
- Zur Verwendung mit Lovibond™ Photometern
- Sorgfältig entwickelte Formel für genaue Analyseergebnisse
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chlor |
| Farbe | Farblos |
| pH-Bereich | 7 bei 20 °C |
| Format | wässerige Lösung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wasserprobenanalyse (z. B. Chlorbestimmung) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Lovibond™ Photometer |
| Verpackung | Blaue Tropfflasche |
| Menge | 15 ml |
| Bereich | 0,02 bis 4 mg/l Gesamtchlor |
| Probengröße | 10 mL |
| Mehr anzeigen |