Learn More
CELLPATH DPX (PHTHALATFREI) MONTAGEMITTEL
Artikelnummer. 30226290
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 L
4 x 250 mL
Packungsgröße:
1 Liter
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30226290 1 L 1 Liter
30226291 4 x 250 mL 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226290 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. SEA130000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.61 €
    27.37 € / 1 Liter
    Sparen 2.24 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendung eines unbedenklichen, phthalatfreien Weichmachers, CellPath hat die ursprüngliche DPX-Rezeptur neu formuliert, um DPX (Phthalatfrei) herzustellen. DPX (Phthalatfrei) Einbettungsmedium besitzt die gleichen Brechungsindex- und Viskositätseigenschaften wie DPX, bietet aber zusätzlich den Vorteil einer verbesserten Trocknungszeit.
  • Hauptvorteile:
  • Verbesserte Sicherheit für Endnutzer
  • Verbesserte Trocknungszeit
  • Gleicher Brechungsindex und gleiche Viskosität wie die Originalformulierung
  • Geeignet für Automatik- und Handbetrieb
  • Deckgläser
Spezifikation
Produkttyp Eindeckmedium
Reagenztyp Montagelösung
Volumen (metrisch) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DPX (Phthalate free)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Xylene, ethyl benzene, Toluene