Learn More
Dräger™ Brom (Cl2 ) XXS-Austauschsensor
Artikelnummer. 16441025
Ansicht ändern
Click to view available options
Gemessene Komponenten:
Brom
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gemessene Komponenten
16441025 Brom
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16441025 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6810890
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XXS Ersatzsensor, für den Einsatz mit Pac 7000, X-am 5000 Multigasdetektoren.
  • Messbereich: 0 bis 20 ppm
  • Auflösung: 0,1 ppm
  • Brom (Cl2)
Spezifikation
Gemessene Komponenten Brom
Zur Verwendung mit (Geräte) PAC 7000, X-am 5000 Multigas-Detektoren
Typ Ersatzsensor