Learn More
Dräger™ Kohlendioxid XS Ersatzsensor
Artikelnummer. 11302090
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0 bis 5 %
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
11302090 0 bis 5 % 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11302090 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6809175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1544.25 €
    1274.30 € / 1 Stück
    Sparen 269.95 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Messbereich: 0 - 5.0 Vol.-%
  • Nachweis von: CO2
Garantie
1 Jahr
Spezifikation
Gemessene Komponenten Kohlendioxid (XS)
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Messbereich 0 bis 5 %
Druckbereich 700 bis 1300 mbar
Auflösung 0,1%
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4 bis +104 °F
Temperaturbereich (metrisch) -20 ° bis +40 °C
Gewährleistung 1 Jahr