Learn More
Dräger™ Chlor-XS-Ersatzsensor
Artikelnummer. 15377167
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
15377167 0 bis 20 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15377167 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6809165
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Messbereich: 0 bis 20 ppm
  • Nachweis von: Cl2
Garantie
1 Jahr
Spezifikation
Gemessene Komponenten Chlor (XS)
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 90 %
Messbereich 0 bis 20
Druckbereich 700 bis 1300 mbar
Auflösung 0,01
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 ° bis +48,8 °C
Gewährleistung 1 Jahr