Learn More
Dräger™ CMS ANALYZER / REMOTE
Artikelnummer. 10468413
Change view
Click to view available options
Typ:
CMS™ Analysegerät
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10468413 CMS™ Analysegerät 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10468413
Marke: Dräger™ 8317700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Einfache Punktmessungen in drei Schritten: Chip einsetzen, Messung starten, Messergebnis auf dem LCD-Display ablesen
  • Das System mit Fernbedienung ermöglicht eine Aufstellung in schwer zugänglichen Bereichen mit zusätzlicher Pumpe und Verlängerungsschlauch.
  • Draget-Schläuche bieten zusätzliche Vorteile.
  • Wird nicht durch die gemessenen Gasen beeinträchtigt.
  • Ein-Knopf-Bedienung
  • Mehrsprachige Anzeige
  • Nach jedem Bedienschritt ertönt ein akustisches Signal.
  • Austauschbare Batterien zur Stromversorgung über sieben Stunden für die Messung
Zertifizierungen
Cenelec, UL, UL/CSA
Spezifikation
Typ CMS™ Analysegerät