Learn More
Dräger™ CMS-Chip Blausäure 2 - 50 ppm
Artikelnummer. 10719772
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
2 bis 50
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10719772 2 bis 50 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10719772 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 €
    95.00 € / 1 Stück
    Sparen 16.00 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Cyanwasserstoff CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 20 mg/l
Messbereich 2 bis 50
Reaktionszeit 30 bis 260 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0°bis 30 °C