Learn More
Dräger™ 6406470 CMS-Chip Aceton( für 10Messungen)
Artikelnummer. 12384599
Click to view available options
Messbereich:
40 bis 600
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12384599
Marke: Dräger™ 6406470
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Aceton CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 30 mg/l
Messbereich 40 bis 600
Reaktionszeit 60 bis 600 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C