Learn More
Dräger™ Chip Wasserstoffperoxid 0,2 - 2 ppm
Artikelnummer. 12364619
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 2
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
12364619 0.2 bis 2 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12364619 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406440
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Wasserstoffperoxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 20 mg/l
Messbereich 0.2 bis 2
Reaktionszeit 180 bis 600 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C