Learn More
Dräger™ Ethanol 100-2500 ppm f. Chip-Mess-System
Beschreibung
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Specifications
| Luftdruck | 700 bis 1100 hPa |
| Typ | Ethanol CMS Chip |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 5 bis 25 mg/l |
| Messbereich | 100 bis 2500 |
| Reaktionszeit | 60 bis 340 s |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | 50 bis 86 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°bis 30 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- GAS SAMPLING CASSETTE DRAEGER CMS CHIP ETHANOL 10
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid