Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Isopropanol
Artikelnummer. 12384639
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
40 bis 1000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
12384639 40 bis 1000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12384639 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406390
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Isopropanol CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 25 mg/l
Messbereich 40 bis 1000
Reaktionszeit 100 bis 550 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 30 °C