Learn More
Dräger™ CMS-Chip Chlor 0,2 - 10 ppm
Artikelnummer. 10076001
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 10
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Packungsgröße
10076001 0.2 bis 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10076001 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406010
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Chlor CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 5 bis 12 mg/l
Messbereich 0.2 bis 10
Reaktionszeit 30 bis 400 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C