Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Artikelnummer. 10233972
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 10
0.5 bis 10
10 bis 250
Reaktionszeit:
35 bis 225 s
35 bis 300 s
40 bis 275 s
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 30 mg/l
1 bis 40 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich unitSize
10233972 0.5 bis 10 35 bis 225 s 1 bis 40 mg/l 1 Stück
12344609 10 bis 250 40 bis 275 s 1 bis 30 mg/l 1 Stück
10709772 0.2 bis 10 35 bis 300 s 1 bis 30 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10233972 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00 €
    201.00 € / 1 Stück
    Sparen 32.00 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Benzen CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 40 mg/l
Messbereich 0.5 bis 10
Reaktionszeit 35 bis 225 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C