Learn More
Dräger™ CMS Chips: Benzene
Artikelnummer. 12344609
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
0.2 bis 10
0.5 bis 10
10 bis 250
Reaktionszeit:
35 bis 225 s
35 bis 300 s
40 bis 275 s
Luftfeuchtigkeitsbereich:
1 bis 30 mg/l
1 bis 40 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit Luftfeuchtigkeitsbereich Packungsgröße
12344609 10 bis 250 40 bis 275 s 1 bis 30 mg/l 1 Stück
10233972 0.5 bis 10 35 bis 225 s 1 bis 40 mg/l 1 Stück
10709772 0.2 bis 10 35 bis 300 s 1 bis 30 mg/l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12344609 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406280
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Benzen CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 10 bis 250
Reaktionszeit 40 bis 275 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C