Learn More
Dräger™ CMS Chips: Kohlendioxid
Artikelnummer. 10669285
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
1 bis 20 %
1000 bis 25000
200 bis 3000
Reaktionszeit:
12 bis 120 s
25 bis 140 s
60 bis 260 s
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit unitSize
10669285 200 bis 3000 60 bis 260 s 1 Stück
10573612 1000 bis 25000 25 bis 140 s 1 Stück
12314143 1 bis 20 % 12 bis 120 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10669285 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 €
    91.25 € / 1 Stück
    Sparen 15.75 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Kohlenstoffdioxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 200 bis 3000
Reaktionszeit 60 bis 260 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C