Learn More
Dräger™ CMS Chips: Kohlendioxid
Artikelnummer. 12314143
Ansicht ändern
Click to view available options
Messbereich:
1 bis 20 %
1000 bis 25000
200 bis 3000
Reaktionszeit:
12 bis 120 s
25 bis 140 s
60 bis 260 s
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Messbereich Reaktionszeit Packungsgröße
12314143 1 bis 20 % 12 bis 120 s 1 Stück
10669285 200 bis 3000 60 bis 260 s 1 Stück
10573612 1000 bis 25000 25 bis 140 s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12314143 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 6406210
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
 Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Spezifikation
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Kohlenstoffdioxid CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 30 mg/l
Messbereich 1 bis 20 %
Reaktionszeit 12 bis 120 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C