Learn More
Dräger™ CMS-Chips: Ozon
Product Code. 10166004
Change view
Click to view available options
Messbereich:
25 bis 1000
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Messbereich Unit Size
10166004 25 bis 1000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10166004 Supplier Dräger™ Supplier No. 6406430
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 Messungen von einem Gas
Liefert dem Analysator automatisch die Kalibrierungsdaten und den Messbereich des jeweiligen Gases.
Specifications
Luftdruck 700 bis 1100 hPa
Typ Ozon CMS Chip
Luftfeuchtigkeitsbereich 1 bis 25 mg/l
Messbereich 25 bis 1000
Reaktionszeit 100 bis 600 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 32 bis 104 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C